ContactUsLinkComponent
Polarisatiemicroscopen, PM-1805
Polarisatiemicroscopen, PM-1805
Supplier:  MOTIC
Certificates
undefined
Polarisatiemicroscopen, PM-1805
Supplier:  MOTIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 630-1469
  • 630-1169
  • Hoofd:
  • Hoek van 45°, 360° draaibaar
  • Oculairs:
  • 10×/18 mm met aanwijzer
  • Objectiefrevolver:
  • 4 standen
  • Objectieven:
  • Achromatisch 4×, 10×, 40× (inschuifbaar)
  • Tafel:
  • Ø 130 mm
  • Condensor:
  • Abbe 1,25 N.A. with iris diaphragm and filter holder
  • Verlichting:
  • Halogen
Specifications
Related Information
Eyepieces
Product Information
Frequently Bought Together