Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Lampen
Halogeenlampen
Halogeenlamp
Halogeenlamp
Halogeenlamp
Catalog # 631-0518
Supplier:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Expand image
Halogeenlamp
Catalog # 631-0518
Supplier:
SCHOTT AG Lighting and imaging
Specifications
Omschrijving:
Halogeenreflectorlamp
Seq:
852
VPE:
1
Vermogen:
150 W
Spanning:
15 V
Specifications
About this item
Product Details
Product Details