Microplaatdispenser, Multidrop® Combi nL
Multidrop® Combi nL
Catalogus # 736-0905
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Microplaatdispenser, Multidrop® Combi nL
Catalogus # 736-0905
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Multidrop® Combi nL biedt consistente high-throughput verdeling voor nanovolumes in 1536-, 384- en 96-wells-platen voor biotechnologische en farmaceutische laboratoria. De Combi nL heeft een flexibel ontwerp en kan verdelen in platen met variabele hoogtes. De gebruiker kan verdelen in rijen, kolommen of afzonderlijke wells.
- Precisieverdeling door middel van drukcontainer en kleptechnologie, geschikt voor volumes van 50 nl tot 50 μl
- High throughput; het systeem kan worden geïntegreerd in allerlei robotsystemen
- Voor verdeling van allerlei veelgebruikte reagentia, verdunningsmiddelen, buffers, eiwitoplossingen, cellen en korrels
- Heel eenvoudig in het gebruik dankzij het grafische display met simpele menukeuze of flexibele FILLit PC software
- Beperking van kosten van reagentia door kleine volumes en minimale dode volumes
Specificaties
- Omschrijving:Multidrop® Combi nL
- Cat. No.:736-0905
- Milieu certificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage