Orders LinkContactUsLinkComponent
Luxmeter, 540
Luxmeter, 540
Catalogus # 620-3304
Leverancier:   TESTO
Luxmeter, 540
Catalogus # 620-3304
Leverancier:  TESTO
Luxmeter, 540
Luxmeter, 540
Luxmeter, 540
Price
150,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an auto-off function complete the instrument.
  • HOLD function for easy measurement value readout
  • Max./Min. values
  • Operating temperature from 0 to +50 °C
The testo 540 lux meter can be used to measure both artificial and natural light and provides with a quick and easy means of measuring lighting conditions in the workplace. This meter is a pocket-sized entry level model designed specifically for carrying out spot checks in the workplace, shops and offices.
 : geleverd met beschermdop, polsband, riemhouder en 2 AAA-alkalinebatterijen voor een gebruiksduur van ongeveer 20 uur zonder display-verlichting
Specificaties
  • Omschrijving:
    Luxmeter, 540
  • Meetbereik:
    0 - 99999 lux
  • Cat. No.:
    620-3304
  • Nauwkeurigheid:
    ±3%
  • Bedrijfstemperatuur:
    0...50 °C
  • b×d×h:
    133×46×25 mm
  • Resolutie:
    1 Lux (0 - 19999 Lux)
    10 Lux (20000 - 99999 Lux)
  • Aflezing:
    Backlit LCD
  • Gewicht:
    45 g