Laboratoriummixer/masticator, compact
Masticator Compact
Catalogus # 710-0583
Leverancier: IUL Instruments SA
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor medische monsters, volumes tot 80 ml. Compacte en eenvoudig te gebruiker mixer met roestvrij stalen kamer, voor aseptische en eenvoudige homogenisatie. Pedalen roeren voorzichtig maar grondig het monster samen met een verdunner, ter voorbereiding van analyse. Is, afhankelijk van de aard van het monster, geschikt voor monsters met volumes tot 80 ml en is speciaal bedoeld voor gebruik met medische monsters.
- Schoepbladen hebben veren voor een langere levensduur van het instrument
- Er is geen contact tussen het monster en de mixer, wat de hygiëne, veiligheid en conditie van het monster verbetert
- Snelle homogenisatie, het apparaat begint te werken zodra de deur is gesloten
Levering: geleverd inclusief 50 polyethyleenzakken
Specificaties
- Omschrijving:Masticator Compact
- Cat. No.:710-0583
- Tijdschakelaar:Digitaal 15 - 90 seconden of continubedrijf
- Motor:24 V DC
- Start/stop:Door deur geactiveerd
- Model:Masticator Compact
- Netspanning:230 V, 50 Hz
- Reductie:1:8
- b×d×h:150×300×150 mm
- Slagen:10/s
- Vermogen:50 W
- Gewicht:7 kg
- Motortoerental:3100 min⁻¹
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Plateau en houder voor masticator