Homogenisator, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
: IKA
Draagbaar model of model met statief, volumebereik 0,5 tot 100 ml. Dankzij een groot toerentalbereik kunt U werken met hoge omtreksnelheden, zelfs bij rotoren met een kleine diameter.
- Dankzij snelkoppeling eenvoudig verwisselen van de dispergeerelementen
- Enorme toerentalstabiliteit bij diverse media dankzij hoge prestaties
- De kunststof dispergeerelementen, voor eenmalig gebruik, zijn verkrijgbaar in twee maten. Deze zijn ideaal voor PCR-analyse
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 30
: Geleverd inclusief lege opbergkoffer (voor aandrijving, klem, dispergeerelementen), reserveafdichtingen en -klem. Dispergeerelementen en toebehoren dienen afzonderlijk besteld te worden.
- Catalog No:
- 431-0179
- Model:
- T 10 basic
- Volume H₂O:
- 0,5 - 100 ml
- Max. viscositeit:
- 5000 mPas
- Toerentalbereik:
- 8000 - 30000 min⁻¹
- Toerentalweergave:
- Schaal
- Motorvermogen, opname/afgifte:
- 125/75 W
- Gewicht:
- 0,5 kg
- b×d×h:
- 56×66×178 mm
Frequently Bought Together