Kookplaat
Hotplate, 185 mm Ø
Catalogus # SEVEKP1091
Leverancier: SEVERIN ELECTROGERAETE
Ga naar:
Product Details & Documents
Simple hot plate with high-temperature resistance.
- Stepless temperature adjustment by means of a thermostat with indicator lamps
Heating ring Ø: 185 mm
Output: 1500 W
W×D×H: 250×290×85 mm
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Hotplate, 185 mm Ø
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.