Orders LinkContactUsLinkComponent
Luchtstroomindicator
Luchtstroomindicator
  151-0187
 :   Dräger
Luchtstroomindicator
  151-0187
 :  Dräger
Luchtstroomindicator
Luchtstroomindicator
Luchtstroomindicator
146,00 €
1 * 1 KIT
Deze luchtstroomindicator voor speciale toepassingen kan worden gebruikt in alle bewerkingen met betrekking tot tochtdetectie.
 : Geleverd met een aspiratorlamp, tien reageerbuizen voor luchtstroming en twee afsluitdoppen.
  • Omschrijving:
    Luchtstroomindicator
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 151-3163
    Luchtstroomdetectiebuizen
    1 * 10 ST - 80,30 €