Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Leverancier:  VARIAN
Certificaten
Gas clean filter
Gas clean filter
36 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • VARICP17969
    Carbondioxide filter
    Carbondioxide filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 1 ST
       236,00 €
  • HEWLCP17973
    Carrier gas filter
    Carrier gas filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 335,00 €
    335,00 €
    1 * 1 ST
       335,00 €
  • 558-0237
    Carrier gas filter
    Carrier gas filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 325,00 €
    325,00 €
    1 * 1 ST
       325,00 €
  • 558-0233
    Connecting unit for 1 filter (6,35 mm tube)
    Connecting unit for 1 filter (6,35 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 352,00 €
    352,00 €
    1 * 1 ST
       352,00 €
  • 558-0048
    Connecting unit for 1 filter (3,175 mm tube)
    Connecting unit for 1 filter (3,175 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 352,00 €
    352,00 €
    1 * 1 ST
       352,00 €
  • 558-0049
    Connecting unit for 2 filters (6,35 mm tube)
    Connecting unit for 2 filters (6,35 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 666,00 €
    666,00 €
    1 * 1 ST
       666,00 €
  • 558-0231
    Connecting unit for 2 filters (3,175 mm tube)
    Connecting unit for 2 filters (3,175 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 666,00 €
    666,00 €
    1 * 1 ST
       666,00 €
  • 558-0051
    Connecting unit for 4 filters (6,35 mm tube)
    Connecting unit for 4 filters (6,35 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
    1 280,00 €
    1 * 1 ST
       1 280,00 €
  • 558-0229
    Connecting unit for 4 filters (3,175 mm tube)
    Connecting unit for 4 filters (3,175 mm tube)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
    1 280,00 €
    1 * 1 ST
       1 280,00 €
  • VARICP82117
    Connector, male, for Gas Clean connecting Unit, 3,175 mm with dust filter
    Connector, male, for Gas Clean connecting Unit, 3,175 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,00 €
    32,00 €
    1 * 1 ST
       32,00 €
  • VARICP7986
    Connector, male, Gas Clean connecting Unit, 6,35 mm with dust filter
    Connector, male, Gas Clean connecting Unit, 6,35 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • VARICP82117SS
    Connector, male, stainless steel, for Gas Clean connecting unit, 3,175 mm with dust filter
    Connector, male, stainless steel, for Gas Clean connecting unit, 3,175 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 79,00 €
    79,00 €
    1 * 1 ST
       79,00 €
  • VARICP82117SS3
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 3 mm with dust filter
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 3 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 79,00 €
    79,00 €
    1 * 1 ST
       79,00 €
  • VARICP7986SS6
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 6 mm with dust filter
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 6 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 79,00 €
    79,00 €
    1 * 1 ST
       79,00 €
  • VARICP7986SS
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 6,35 mm with dust filter
    Connector, stainless steel, male, for Gas Clean connecting unit, 6,35 mm with dust filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 85,00 €
    85,00 €
    1 * 1 ST
       85,00 €
  • 558-0234
    FID-kit 6,35 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
    FID-kit 6,35 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 010,00 €
    2 010,00 €
    1 * 1 ST
       2 010,00 €
  • 558-0230
    FID-kit 3,175 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
    FID-kit 3,175 mm includes 2 charcoal, 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 4 filters
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 950,00 €
    1 950,00 €
    1 * 1 ST
       1 950,00 €
  • VARICP7987
    Flush head, Gas Clean connecting unit, used to purge gas lines after installing connecting unit
    Flush head, Gas Clean connecting unit, used to purge gas lines after installing connecting unit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 1 ST
       123,00 €
  • VARICP17988
    Gas Clean carrier gas kit for Agilent 7890 GC
    Gas Clean carrier gas kit for Agilent 7890 GC
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 489,00 €
    489,00 €
    1 * 1 ST
       489,00 €
  • VARICP17974
    Gas clean filter kit GC/MS (3,175 mm), includes GC/MS filter and connecting unit for 1 filter
    Gas clean filter kit GC/MS (3,175 mm), includes GC/MS filter and connecting unit for 1 filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 492,00 €
    492,00 €
    1 * 1 ST
       492,00 €
  • VARICP17984
    Gas Clean high-flow connecting unit, 2-position, with 6,35 mm fittings, for high-flow applications such as ICP-MS or ICP-OES
    Gas Clean high-flow connecting unit, 2-position, with 6,35 mm fittings, for high-flow applications such as ICP-MS or ICP-OES
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 666,00 €
    666,00 €
    1 * 1 ST
       666,00 €
  • VARICP7988P3
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 3 mm
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 674,00 €
    674,00 €
    1 * 1 ST
       674,00 €
  • VARICP7980P6
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6 mm
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 708,00 €
    708,00 €
    1 * 1 ST
       708,00 €
  • VARICP7980P4
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6,35 mm
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 6,35 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 749,00 €
    749,00 €
    1 * 1 ST
       749,00 €
  • VARICP7988P8
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 3,175 mm
    Gas Clean process connecting unit, 1-position, stainless steel, 3,175 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 674,00 €
    674,00 €
    1 * 1 ST
       674,00 €
  • VARICP739297
    Gas-clean filter tube
    Gas-clean filter tube
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • VARICP17985
    High flow connecting unit 3,175 mm
    High flow connecting unit 3,175 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 609,00 €
    609,00 €
    1 * 1 ST
       609,00 €
  • 558-0236
    Actiefkoolfilter
    Actiefkoolfilter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 251,00 €
    251,00 €
    1 * 1 ST
       251,00 €
  • 558-0228
    Installatiekit GC/MS
    Installatiekit GC/MS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 917,00 €
    917,00 €
    1 * 1 ST
       917,00 €
  • 569-7971
    Vochtfilter
    Vochtfilter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 218,00 €
    218,00 €
    1 * 1 ST
       218,00 €
  • VARICP17971P
    Moisture process filter
    Moisture process filter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 397,00 €
    397,00 €
    1 * 1 ST
       397,00 €
  • VARICP7983
    O-rings, Viton, Gas Clean connecting unit
    O-rings, Viton, Gas Clean connecting unit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 9,00 €
    9,00 €
    1 * 4 ST
       9,00 €
  • 558-0235
    Zuurstoffilter
    Zuurstoffilter
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 220,00 €
    220,00 €
    1 * 1 ST
       220,00 €
  • 558-0232
    TCD-kit 3,175 mm includes 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 2 filters
    TCD-kit 3,175 mm includes 1 oxygen, 1 moisture filter, connecting unit for 2 filters
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 270,00 €
    1 270,00 €
    1 * 1 ST
       1 270,00 €
  • VARICP7978
    Upper part of Gas Clean connecting unit, no baseplate
    Upper part of Gas Clean connecting unit, no baseplate
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 1 ST
       147,00 €
  • 558-0053
    Wandmontagesteun/enkele aansluiteenheid
    Wandmontagesteun/enkele aansluiteenheid
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 60,00 €
    60,00 €
    1 * 1 ST
       60,00 €