Klem voor gasflessen
Catalogus # 159-9110
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Specificaties
- Type:Klem voor gasflessen
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Gemoffelde aluminium gascilinderhouder met veiligheidsriem en klikgesp. Eenvoudig aan werkbanken, tafels, legborden of randen met een maximale dikte van 70 mm te bevestigen.
- Geschikt voor alle cilinders van 10 l en meer
- Stevig te bevestigen, snel los te maken