Universele diepvrieskasten, geventileerd, NO-Frost
Catalog # 471-0408
Supplier: Liebherr
Specifications
- Uitw. b×d×h:600×630×850 mm
- Capaciteit:91 l
- Omschrijving:Geventileerde vriezer GN1056, Premium A
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:GN 1056
- Art.-Nr.:471-0408
- Alarm:Audible and visual
- Ontdooien:+
- Aflezing:Digital
- Leggers/laden:3 drawers
- VPE:1
- Temperatuur:−20 °C
Specifications
About this item
GN series no-frost laboratory freezer.
- Met koelaccumulatoren
- SuperFrost-functie met temperatuuralarm
- Automatische ontdooiing
- Verwisselbare deurscharnier
Temperatuur: −20 °C