ContactUsLinkComponent
behrotest® DET supplementary set for Soxhlet extraction (30 ml), DE 30
behrotest® DET supplementary set for Soxhlet extraction (30 ml), DE 30
Catalog # 705-0026
Supplier:  BEHR
undefined
behrotest® DET supplementary set for Soxhlet extraction (30 ml), DE 30
Catalog # 705-0026
Supplier:  BEHR
Specifications
  • Type:
    DE 30
  • Omschrijving:
    Uitbreidingsset voor Soxhlet extractie (30 ml)
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Deze set bevat de volgende apparatuur:
5×monstervaten, 250 ml 65/250
5×Vaartuig – extractorconnector M 2965
5×30 ml soxhlet-extractor EZ 30
5×Reflux condensor voor EZ 30 extractor RFK 30
Ordering information: Enkel in verbinding met de DET-Basiseinheit (DBAS, 705-0023).