ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C/ion-meter, tafelmodel, inoLab® pH/ION 7320
pH/mV/°C/ion-meter, tafelmodel, inoLab® pH/ION 7320
Supplier:  WTW
Certificates
undefined
pH/mV/°C/ion-meter, tafelmodel, inoLab® pH/ION 7320
Supplier:  WTW
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-1685
  • 662-1683
  • 662-1684
  • 662-1686
  • Model:
  • PH/ION 7320
  • PH/ION 7320
  • PH/ION 7320
  • PH/ION 7320
  • pH - bereik:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • pH - resolutie:
  • 0,01 / 0,001
  • 0,01 / 0,001
  • 0,01 / 0,001
  • 0,01 / 0,001
  • pH - nauwkeurigheid:
  • ±0,005 / ±0,01
  • ±0,005 / ±0,01
  • ±0,005 / ±0,01
  • ±0,005 / ±0,01
  • pH - kalibratie:
  • MultiCal® automatische kalibratie (1 - 5 punten)
  • MultiCal® automatische kalibratie (1 - 5 punten)
  • MultiCal® automatische kalibratie (1 - 5 punten)
  • MultiCal® automatische kalibratie (1 - 5 punten)
  • mV - bereik:
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • ±1200,0 / ±2500
  • mV - nauwkeurigheid:
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ±0,3 / ±1
  • ISE bereik:
  • 0 - 999999
  • 0 - 999999
  • 0 - 999999
  • 0 - 999999
  • ISE resolutie:
  • 1, 2 of 3 significante cijfers
  • 1, 2 of 3 significante cijfers
  • 1, 2 of 3 significante cijfers
  • 1, 2 of 3 significante cijfers
  • ISE kalibratie:
  • Automatische kalibratie (1 - 7 punten)
  • Automatische kalibratie (1 - 7 punten)
  • Automatische kalibratie (1 - 7 punten)
  • Automatische kalibratie (1 - 7 punten)
  • ISE eenheden:
  • mg/l, mg/kg, mmol/l, ppm, %
  • mg/l, mg/kg, mmol/l, ppm, %
  • mg/l, mg/kg, mmol/l, ppm, %
  • mg/l, mg/kg, mmol/l, ppm, %
  • Temperatuurbereik:
  • −5...+105 °C
  • −5...+105 °C
  • −5...+105 °C
  • −5...+105 °C
  • Temperatuurresolutie:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Aflezing:
  • Grafisch display met achtergrondverlichting met CMC
  • Grafisch display met achtergrondverlichting met CMC
  • Grafisch display met achtergrondverlichting met CMC
  • Grafisch display met achtergrondverlichting met CMC
  • Conformiteit:
  • IP 43, GLP
  • IP 43, GLP
  • IP 43, GLP
  • IP 43, GLP
  • Geheugen capaciteit:
  • Handmatig (500), automatisch (5000), programmeerbaar
  • Handmatig (500), automatisch (5000), programmeerbaar
  • Handmatig (500), automatisch (5000), programmeerbaar
  • Handmatig (500), automatisch (5000), programmeerbaar
  • Aansluitingen:
  • DIN of BNC
  • DIN of BNC
  • DIN of BNC
  • DIN of BNC
  • Uitgangen:
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
Specifications
Frequently Bought Together