pH-testers, pH-Checker®
pH-Checker® 1 met elektrode HI 1270
Catalogus # 662-4020
Leverancier: Hanna
Ga naar:
Product Details & Documents
pH-testers worden geleverd met verwisselbare pH-combinatie-elektroden.
- Handmatige tweepuntskalibratie
- Twee batterijen van 1,5 V voor circa 3000 uur onafgebroken gebruik
Ordering information: geleverd inclusief gecombineerde pH-elektrode en 2 batterijen van 1,5 V.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:pH-Checker® 1 met elektrode HI 1270
- Cat. No.:662-4020
- pH - nauwkeurigheid:±0,2
- Model:pH Checker®
- b×d×h:50×25×66 mm
- pH - resolutie:0,01
- pH - bereik:0,00...+14,00
- Gewicht:0,07 kg