Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Leverancier: WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Leverancier: WTW ONLINE
Certificaten
Ga naar:
Over dit artikel
22 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Kabels
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 706-0055SACIQ-1,0 sensor kabel voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 1,5 mSACIQ-1,0 sensor kabel voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 1,5 mLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST186,00 €
- 708-0048SACIQ-7,0, Sensor kabel voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 7 mSACIQ-7,0, Sensor kabel voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 7 mLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST226,00 €
- 706-0056SACIQ-150 4-electrode sensor kabel, voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 15 mSACIQ-150 4-electrode sensor kabel, voor alle IQ sensoren, met IP68 waterbestendige verbinding voor het IQ Sensor Net Systeem, 15 mLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST277,00 €
Sensoren en elektroden
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 662-0293LRD01-3 geleidbaarheidsmeetcel voor ultrapuur water met temperatuursensor, kabel van 3 mLRD01-3 geleidbaarheidsmeetcel voor ultrapuur water met temperatuursensor, kabel van 3 mDiscontinued-
- 706-0065NiCaVis® 705 IQ dubbele sensor, optische sonde voor nitraat en COD/TOC/DOC/BOD/SAC, UV-VIS-bereik, met geïntegreerde ultrasone reinigingNiCaVis® 705 IQ dubbele sensor, optische sonde voor nitraat en COD/TOC/DOC/BOD/SAC, UV-VIS-bereik, met geïntegreerde ultrasone reinigingLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST30 070,00 €
- 706-0046NitraLyt® Plus set/comp (nitraatarmatuur met temperatuurmeting, nitraatvervangingselektrode, nitraatreferentie-elektrode en compensatie-elektrode), met geïntegreerde temperatuursensor, zonder kabelNitraLyt® Plus set/comp (nitraatarmatuur met temperatuurmeting, nitraatvervangingselektrode, nitraatreferentie-elektrode en compensatie-elektrode), met geïntegreerde temperatuursensor, zonder kabelLog in voor beschikbaarheid1 * 1 SET6 050,00 €
- 708-0038Sensolyt® 700 IQ armatuur voor pH/redox met ingebouwde voorversterker en temperatuursensor, met Senscheck, zonder kabel SACIQSensolyt® 700 IQ armatuur voor pH/redox met ingebouwde voorversterker en temperatuursensor, met Senscheck, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 250,00 €
- 706-0047SensoLyt® 700 IQ SW armatuur voor pH/redox met ingebouwde voorversterker en temperatuursensor, met Senscheck, zonder kabel SACIQ, voor zeewaterSensoLyt® 700 IQ SW armatuur voor pH/redox met ingebouwde voorversterker en temperatuursensor, met Senscheck, zonder kabel SACIQ, voor zeewaterLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 440,00 €
- 708-0045Tetracon 700 IQ, digitale 4 electrode-geleidbaarheidsmeetcel voor zwaar beladen afvalwater, met ingebouwde temperatuurvoeler, zonder kabel SACIQTetracon 700 IQ, digitale 4 electrode-geleidbaarheidsmeetcel voor zwaar beladen afvalwater, met ingebouwde temperatuurvoeler, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 590,00 €
- 706-0048Tetracon 700 IQ SW, digitale 4 electrode-geleidbaarheidsmeetcel voor zeewater, met ingebouwde temperatuurvoeler, zonder kabel SACIQTetracon 700 IQ SW, digitale 4 electrode-geleidbaarheidsmeetcel voor zeewater, met ingebouwde temperatuurvoeler, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 800,00 €
- 708-0041TriOxmatic 700 IQ, digitale sonde voor zuurstof in afvalwater, met toebehoren voor regeneratie, zonder kabel SACIQTriOxmatic 700 IQ, digitale sonde voor zuurstof in afvalwater, met toebehoren voor regeneratie, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST2 030,00 €
- 706-0504VARiON AN/A comp SET**, robuuste digitale sonde voor ionmeting van nitraat en ammonium (gecompenseerd), zonder kabelVARiON AN/A comp SET**, robuuste digitale sonde voor ionmeting van nitraat en ammonium (gecompenseerd), zonder kabelLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST7 520,00 €
- 706-0505VARiON AN/N comp SET**, robuuste digitale sonde voor ionmeting van nitraat (gecompenseerd) en ammonium, zonder kabelVARiON AN/N comp SET**, robuuste digitale sonde voor ionmeting van nitraat (gecompenseerd) en ammonium, zonder kabelLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST7 520,00 €
- 706-0506VARiON NH4 Ammonium meetelektrode voor VARiON 700 IQ en Ammolyt PlusVARiON NH4 Ammonium meetelektrode voor VARiON 700 IQ en Ammolyt PlusLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST445,00 €
- 706-0507VARiON NO3 Nitraat elektrode voor VARiON Plus en NitraLyt®VARiON NO3 Nitraat elektrode voor VARiON Plus en NitraLyt®Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST445,00 €
- 708-0050VisoLid 700 IQ, digitale sonde voor vaste stoffen in suspensie in water, afvalwater of slib, ultrasone reiniging, zonder kabel SACIQVisoLid 700 IQ, digitale sonde voor vaste stoffen in suspensie in water, afvalwater of slib, ultrasone reiniging, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST4 520,00 €
- 708-0049VisoTurb® 700 IQ, digitale turbiditeitssensor voor drinkwater, water en afvalwater met ultrasone reiniging, zonder kabel SACIQVisoTurb® 700 IQ, digitale turbiditeitssensor voor drinkwater, water en afvalwater met ultrasone reiniging, zonder kabel SACIQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST3 700,00 €
Cleaning air box
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- WTWO480019Cleaning air box, air compressor to be triggered by relayCleaning air box, air compressor to be triggered by relayLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 840,00 €
Accessories
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- 706-0516MIQ/CHV PLUS voor automatisch geregelde luchtreiniging
- 706-0514MIQ/JB Verbindingsdoos voor systeem 2020 XT en 184 XT, voor 4 aansluitingenMIQ/JB Verbindingsdoos voor systeem 2020 XT en 184 XT, voor 4 aansluitingenLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST355,00 €
- 706-0515Output module with 6 analog outputs, MIQ/C6, for system 182 and 2020 XTOutput module with 6 analog outputs, MIQ/C6, for system 182 and 2020 XTLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST1 130,00 €
- 706-0060Driedelige sensorhouder EH3/U 170, voor sensoren uit de serie 650, 690, 70x en 70X IQDriedelige sensorhouder EH3/U 170, voor sensoren uit de serie 650, 690, 70x en 70X IQLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST292,00 €
- 662-0246Universele sensorverlenging UA130 (incl. handvat en afdichtingsset), voor montage en bescherming van alle sensoren uit de 650-, 690-, 70x- en 70X IQ-serie, lengte zonder sensor: 1067 mmUniversele sensorverlenging UA130 (incl. handvat en afdichtingsset), voor montage en bescherming van alle sensoren uit de 650-, 690-, 70x- en 70X IQ-serie, lengte zonder sensor: 1067 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST295,00 €