Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Supplier:   Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Supplier:  Cole-Parmer
Certificates
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Ordering information: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-0331
  • JENW79000-58
  • Model:
  • 3540
  • 3540
  • pH - bereik:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - resolutie:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selecteerbaar
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 selecteerbaar
  • pH - nauwkeurigheid:
  • ±0,003
  • ±0,003
  • pH - kalibratie:
  • Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Auto. bufferherkenning: Jenway, NIST, DIN en JIS
  • Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Auto. bufferherkenning: Jenway, NIST, DIN en JIS
  • mV - bereik:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • mV - resolutie:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - nauwkeurigheid:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • Geleidbaarheidsbereik:
  • Automatisch geselecteerd van 0,01 µS tot 1999 mS/cm
  • Automatisch geselecteerd van 0,01 µS tot 1999 mS/cm
  • Geleidbaarheidsresolutie:
  • 0,01 µS tot 1 mS
  • 0,01 µS tot 1 mS
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
  • ±0,5% ±2 cijfers
  • ±0,5% ±2 cijfers
  • Geleidbaarheid celconstante:
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Geleidbaarheid kalibratie:
  • Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Automatische standaard herkenning: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (handmatig uitschakelbaar)
  • Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Automatische standaard herkenning: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (handmatig uitschakelbaar)
  • Temperatuurbereik:
  • –10...+105 °C
  • –10...+105 °C
  • Temperatuurresolutie:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Temperatuurcompensatie:
  • ATC en handmatig, 0...+100 °C
  • ATC en handmatig, 0...+100 °C
  • Aflezing:
  • Verlicht 1/8 VGA LCD-display
  • Verlicht 1/8 VGA LCD-display
  • Conformiteit:
  • GLP
  • GLP
  • Geheugen capaciteit:
  • Maximaal 500 meetwaarden (250 voor elke modus)
  • Maximaal 500 meetwaarden (250 voor elke modus)
  • Aansluitingen:
  • BNC (pH) en 7–pens DIN (geleidbaarheid)
  • BNC (pH) en 7–pens DIN (geleidbaarheid)
  • Uitgangen:
  • Analoog, RS232 en IrDA-interface
  • Analoog, RS232 en IrDA-interface
  • b×d×h:
  • 210×250×55 mm
  • 210×250×55 mm
  • Gewicht:
  • 0,850 kg
  • 0,850 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    Availability
    Price
  • Tafelmodel pH/geleidbaarheidsmeter 3540, UK-plug
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0331
    Model
    3540
    pH - bereik
    –2,000...+20,000
    pH - resolutie
    0,001 / 0,01 / 0,1 selecteerbaar
    pH - nauwkeurigheid
    ±0,003
    pH - kalibratie
    Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Auto. bufferherkenning: Jenway, NIST, DIN en JIS
    mV - bereik
    ±1999,9
    mV - resolutie
    0,1
    mV - nauwkeurigheid
    ±0,2
    Geleidbaarheidsbereik
    Automatisch geselecteerd van 0,01 µS tot 1999 mS/cm
    Geleidbaarheidsresolutie
    0,01 µS tot 1 mS
    Geleidbaarheid nauwkeurigheid
    ±0,5% ±2 cijfers
    Geleidbaarheid celconstante
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Geleidbaarheid kalibratie
    Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Automatische standaard herkenning: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (handmatig uitschakelbaar)
    Temperatuurbereik
    –10...+105 °C
    Temperatuurresolutie
    0,1 °C
    Temperatuurnauwkeurigheid
    ±0,5 °C
    Temperatuurcompensatie
    ATC en handmatig, 0...+100 °C
    Aflezing
    Verlicht 1/8 VGA LCD-display
    Conformiteit
    GLP
    Geheugen capaciteit
    Maximaal 500 meetwaarden (250 voor elke modus)
    Aansluitingen
    BNC (pH) en 7–pens DIN (geleidbaarheid)
    Uitgangen
    Analoog, RS232 en IrDA-interface
    b×d×h
    210×250×55 mm
    Gewicht
    0,850 kg
  • Tafelmodel pH/geleidbaarheidsmeter 3540, EU-plug
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 550,00 €
    1 550,00 €
    1 * 1 ST
       1 550,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JENW79000-58
    Model
    3540
    pH - bereik
    –2,000...+20,000
    pH - resolutie
    0,001 / 0,01 / 0,1 selecteerbaar
    pH - nauwkeurigheid
    ±0,003
    pH - kalibratie
    Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Auto. bufferherkenning: Jenway, NIST, DIN en JIS
    mV - bereik
    ±1999,9
    mV - resolutie
    0,1
    mV - nauwkeurigheid
    ±0,2
    Geleidbaarheidsbereik
    Automatisch geselecteerd van 0,01 µS tot 1999 mS/cm
    Geleidbaarheidsresolutie
    0,01 µS tot 1 mS
    Geleidbaarheid nauwkeurigheid
    ±0,5% ±2 cijfers
    Geleidbaarheid celconstante
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Geleidbaarheid kalibratie
    Automatisch, 1, 2 of 3 punten
    Automatische standaard herkenning: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (handmatig uitschakelbaar)
    Temperatuurbereik
    –10...+105 °C
    Temperatuurresolutie
    0,1 °C
    Temperatuurnauwkeurigheid
    ±0,5 °C
    Temperatuurcompensatie
    ATC en handmatig, 0...+100 °C
    Aflezing
    Verlicht 1/8 VGA LCD-display
    Conformiteit
    GLP
    Geheugen capaciteit
    Maximaal 500 meetwaarden (250 voor elke modus)
    Aansluitingen
    BNC (pH) en 7–pens DIN (geleidbaarheid)
    Uitgangen
    Analoog, RS232 en IrDA-interface
    b×d×h
    210×250×55 mm
    Gewicht
    0,850 kg