Opgeloste zuurstofsensor, StirrOx® G
Opgeloste-zuurstofsonde StirrOx® G, StirrOx® G, zelfroerend, incl. kalibratievat OxiCal® -ST
Catalog # 664-0510
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Zuurstofsensor met ingebouwde roerder voor gelijktijdig roeren en meten.
- Met één hand te bedienen om snel een serie metingen te kunnen uitvoeren
- Constante toevoerstroom voor hoge reproduceerbaarheid
- Uiterst laag eigenverbruik van zuurstof
- Temperatuurcompensatie
- Controle op membraanlekkage
Ordering information: Inclusief kalibratievat OxiCal®-ST.
Documents
Sensors for Field and Laboratory.pdf
Additional Product Details
Specifications
- Type:StirrOx® G, zelfroerend, incl. kalibratievat OxiCal® -ST
- Omschrijving:Opgeloste-zuurstofsonde StirrOx® G
- Cat. No.:664-0510
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 662-0402Elektrolyt voor galvanische opgeloste zuurstofsensorenLog in for availability1 * 50 mL - 98,40 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 662-0407Statiefvoet, Sta-ST, voor OxiCal®-ST kalibratie- en opslagvat voor StirrOx® G-zuurstofsensorLog in for availability1 * 1 ST - 98,40 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 662-0409WP3-ST, vervangbare membraankoppen voor StirrOx® GLog in for availability1 * 3 ST - 223,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- WTWA205349Kalibratie- en opslagvat voor nauwkeurige kalibratie in met waterdamp verzadigde lucht, voor StirrOx® GLog in for availability1 * 1 ST - 274,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 715-3254Karlsruhe flessen, incl. 60 mm grondstoppers geschikt voor BZV-bepalingLog in for availability1 * 1 ST - 65,60 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- 662-0403StirrOx-G onderhoudskit (incl. schuurpapiertje, 3 vervangmembranen en elektroliet).Log in for availability1 * 1 ST - 302,00 €