Orders LinkContactUsLinkComponent
Elektrolyse-set, Junior
Elektrolyse-set, Junior
1 Set
Catalogus # 761-0076
Leverancier:   BREUKHOVEN
Elektrolyse-set, Junior
Catalogus # 761-0076
Leverancier:  BREUKHOVEN
Elektrolyse-set, Junior
Elektrolyse-set, Junior
1 Set
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Vermogensafgifte 1 W
  • Gasreservoirs: H₂ 20 cm³; O₂ 20 cm³
Specificaties
  • Omschrijving:
    1 Set