Orders LinkContactUsLinkComponent
Joulemeter met deksel
Joulemeter met deksel
Calorimeter
Catalogus # 761-0049
Leverancier:   BREUKHOVEN
Joulemeter met deksel
Catalogus # 761-0049
Leverancier:  BREUKHOVEN
Joulemeter met deksel
Calorimeter
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Voor het bepalen van de specifieke warmte van vaste stoffen en vloeistoffen. Aluminium binnenzijde, kunststof behuizing. Kunststof afdekking met sleuf voor thermometer, roerstaaf en immersiethermostaat van 12 ohm met een aansluiting van 4 mm.
  • Spanning: 10 V
  • Capaciteit: 200 ml
Hoogte: 130 mm, diameter: 95 mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Calorimeter