Digitale buretten, solarus®
Leverancier: HIRSCHMANN
Certificaten
Over dit artikel
Variabel volume.
- Integraal zonnepaneel levert energie voor elektronische componenten zoals de digitale display, zodat batterijen niet meer hoeven te worden vervangen of opgeladen
- Gebruiksvriendelijk recirculatiesysteem voor een snelle voorvulling zonder verlies van reagentia
- Bi-directionele interface RS232
- Alle onderdelen die met vloeistoffen in aanraking komen, zijn autoclaveerbaar
- Conformiteit gecertificeerd
Deze innovatieve digitale buretten, met geïntegreerde fotovoltaïsche cellen en handmatige bediening, zijn ontworpen voor exacte titratie.
Bestelinformatie: De buretten met schroefdraad van A45 worden geleverd met 3 adapters (A32, A38, S40), een afvoerslang, een aanzuigslang met vergrendelingsschroef, een serienummer en een testcertificaat.
Gerelateerde informatie
Hirschmann brochure solarus® -digital burette-
Product documentatie
solarus® 10 ml solarus® 20 ml solarus® 50 ml
360 graden afbeeldingen
Frequently Bought Together