Orders LinkContactUsLinkComponent
Liqui-Soft® 2.0 Software
Liqui-Soft® 2.0 Software
Software, liqui-soft® 2.0
Catalogus # 612-9837
Leverancier:   HIRSCHMANN
Liqui-Soft® 2.0 Software
Catalogus # 612-9837
Leverancier:  HIRSCHMANN
Liqui-Soft® 2.0 Software
Software, liqui-soft® 2.0
Price
482,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Software voor titratie, uitverdeling, documentatie en automatische kalibratie.
  • Maakt regeling van maximaal 4 akku-drive®, solarus® of andere typen dispensers via de pc mogelijk
  • Gebruiksvriendelijke interface, eenvoudige protocoldocumentatie
  • Elk volumetrisch meetinstrument kan worden gekalibreerd en de vereiste gegevens voor naleving van DIN- en ISO-normen worden in het geheugen opgeslagen
  • Gelijktijdige registratie en opslag van alle gemeten waarden
  • Compatibel met Windows 95, 98, ME, NT, 2000 en XP
Specificaties
  • Omschrijving:
    Software, liqui-soft® 2.0
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verbindingskabel voor RS232
    Verbindingskabel voor RS232
    612-2274
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 113,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.