Koloniënteller, Haloes Caliper
Catalog # 710-0112
Supplier: IUL Instruments SA
Specifications
- Omschrijving:Koloniënteller
- Elektrisch:220 V
- b×d×h:27×23×27 mm
- Afmetingen:0,1 mm (Max. scale Ø)
- Vergroting:2,25×
- Gewicht:3 kg
- VPE:1
Specifications
About this item
De Haloes-Caliper is ideaal voor het meten van de diameter van inhibitiezones of van objecten in cultuurmedia in een petrischaal, vb. antibioticatesten.
- Hoge kwaliteit van de verlichting
- Metingen zonde contact
Het toestel belicht de petrischaal met een objectief en geeft een vergroot beeld van het object op een gekalibreerd raster in mm.