Orders LinkContactUsLinkComponent
Labwise®-software
Labwise®-software
Labwise® software voor controle en analyse. Inclusief USB & RS232 kabel, GR150, GP200, TX150 en TXF200
N° de catalogue 461-0223
Fournisseur:   GRANT INSTRUMENTS
Labwise®-software
N° de catalogue 461-0223
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS
Labwise®-software
Labwise®-software
Labwise® software voor controle en analyse. Inclusief USB & RS232 kabel, GR150, GP200, TX150 en TXF200
Prix
175,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Samen met Labwise®-software maken de hoogwaardige thermostaatregelaars GR150, GP200 en de nieuwe TX150 en TXF200 instelling, bewaking en gegevensregistratie eenvoudig. Labwise® biedt een grafisch display waarop de prestaties van de regelaar worden weergegeven tijdens een programma. Verder biedt Labwise® een realtime zoomfunctie en schaling van het grafische display. Bovendien kunnen gegevens worden geregistreerd voor later gebruik en analyse. Labwise®-software regelt de pompsnelheid van apparaten uit de GP200/TXF200-serie en kan worden uitgevoerd op een pc. De gebruiker kan de volgende talen instellen: Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.
Tot de instellingsfuncties behoren:
Temperatuur instellen, alarmen voor hoge en lage temperaturen; alarmen kunnen worden ingesteld voor schakeling van een relais
Reactietimer en uitgestelde start- en stoptijd instellen
Regeling van uitvoerrelais voor de bediening van aanvullende apparatuur.
Tot de programmeerfuncties behoren:
Programmawaarden kunnen grafisch of numeriek worden ingesteld met maximaal 30 segmenten per programma
Verwarming- of koeltijd instellen op doeltemperatuur en het aantal cycli instellen, van 1 tot 254, of oneindig tussen de geselecteerde punten.
Spécifications
  • Omschrijving:
    Labwise® software voor controle en analyse. Inclusief USB & RS232 kabel
  • Seq:
    15
  • Voor:
    GR150, GP200, TX150 en TXF200