Gekoelde circulatiethermostaten, serie DLK
Supplier: LAUDA
Certificates
About this item
Met behulp van doorstroomkoelers kan elk type thermostaat met pompaansluitingen in een hoogwaardige koelthermostaat worden omgezet, zodat er op temperaturen onder kamertemperatuur kan worden gewerkt. De doorstroomkoeler stopt automatisch wanneer de Proline, Ultra of Ecoline thermostaat (regelaar E 300) waarop deze is aangesloten, wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de doorstroomkoeler bevriest of droog komt te staan. De apparaten beschikken over roestvrijstalen warmtewisselaars en koelspiralen.
- Economisch en milieuvriendelijk aangezien er geen leidingwater wordt verspild of verontreinigd
- Betrouwbare en reproduceerbare koeling die niet afhankelijk is van de omgevingstemperatuur of -druk
- Hermetisch afgedicht waardoor de koelapparaten niet kunnen corroderen en een onderhoudsvrije koeling bieden
- De DLK 10 en DLK 25 zijn uitgerust met een aansluiting voor regeling van de netvoeding
- Bij gebruik van de DLK 45 in combinatie met een thermostaat met regelaar type P, en de DLK 45 CAN in combinatie met een Proline thermostaat is proportionele koeling mogelijk
Caution: Opmerking: koelvermogen bij +20, 0, -10, -20, -30, en -40 °C.
Frequently Bought Together