Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Circulerende koelmachines
VWR®, Circulerende koelmachines
1173MD, 1,18/0,96/0,6* kW
Catalog # 462-7035
   Waterzuinig
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Circulerende koelmachines
Catalog # 462-7035
Supplier:  VWR Collection
   Waterzuinig
VWR®, Circulerende koelmachines
VWR®, Circulerende koelmachines
1173MD, 1,18/0,96/0,6* kW
Price
5 280,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze circulerende koelmachines zijn een milieuvriendelijke, waterbesparende en betrouwbare manier om de temperatuur van vloeistoffen in open tanks of gesloten lussystemen te regelen. Ze bieden hoge koelprestaties tegen lage kosten. Met een temperatuurbereik van −10 tot +40 °C zijn ze bij uitstek geschikt voor vele proces- en routinetoepassingen.
  • Exceptional cooling performance and wide temperature range from −10 to +40 °C
  • Extra large digital display for easy reading of the set temperature, the flow rate and/or the pressure even from a distance
  • Optical and acoustic alarm function if any of the set parameters are not maintained
  • Adjustable low and high temperature limits, low fluid level alarm function, temperature stability with easy to operate calibration function and optional interfaces for various functions, such as remote control
Er zijn twee pompversies beschikbaar, met een ruime keuze aan koelvolumes en compressorafmetingen voor speciale toepassingen. De apparaten worden gekenmerkt door gemakkelijk programmeerbare, heldere LED-displays die gemakkelijk en comfortabel kunnen worden gelezen. De standaard magnetisch gekoppelde centrifugaalpompen (MD-serie) genereren een hoog debiet bij een relatief lage druk. De verdringerpompen (PD-modelserie) hebben een lager debiet, maar bieden hogere, instelbare drukken voor meer veeleisende toepassingen. Het modulerende systeem handhaaft stabiele temperaturen, zelfs bij wisselende belasting. De circulerende koelmachines bieden een temperatuurstabiliteit van ±0,1 °C.
Afmetingen (B×H×D): 368×575×702 mm.
Max. debiet/max. druk:
MD-modellen: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD-modellen: 3,6 L/min, 5,7 bar
Delivery information: Geleverd met ½" vergrendelbare NPT inlaat- en uitlaatfittingen en vergrendelbare zwenkwielen. Elke unit wordt compleet geleverd met drie stekkers: EU, UK en CH voor gebruik in heel Europa. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie over opties en accessoires.
Caution: * Koelvermogen bij +20, +10 en 0 °C.
Specifications
  • Seq:
    03
  • Koelvermogen:
    1,18/0,96/0,6* kW
  • Type:
    1173MD
  • Cat. No.:
    462-7035
  • Environmentally Preferable:
    Waterzuinig