Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature chart recorder, minidisc
Temperature chart recorder, minidisc
Certificaten
Temperature chart recorder, minidisc
Temperature chart recorder, minidisc
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Self-contained circular remote recorder designed to record variations in temperature. Remote Minidisque uses gas expansion technology for temperature.
  • One or two channel
  • Measurement accuracy at 23 °C : T : ±2% of the MR with a minimum of ±1 °C
  • Recording time: 24 hours or 7 days
  • Recording medium : circular diagram on pre-impred paper
  • Diagram movement : 2-speed quartz clockwork
  • Power suplly : battery 1,5 V
  • Autonomy : one year
  • Sensor connected to the recorder by a capillary of 3 meters
 : Delivered with battery, guide, diagrams, a fibre-tip pen.
Product Family Options
Productinformatie
  • Meetbereik
    Juistheid
    Beschikbaarheid
    Price
  • JULS00077
    Remote minidisc
    Remote minidisc
    –100…0 °C
    ±2 %
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 620-0547
    Distant chart recorder
    Distant chart recorder
    –35…+15 °C
    ±2 %
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Charts
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For ambient recorders
    –15…+60 °C; 20 - 100 % HR
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 100 ST
       0,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For ambient recorders
    –15…+60 °C
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 100 ST
       0,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For ambient recorders
    –10…+40 °C; 20 - 100 % HR
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 0,00 €
    0,00 €
    1 * 100 ST
       0,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For ambient recorders
    –10…+40 °C
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 94,69 €
    94,69 €
    1 * 100 ST
       94,69 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For distant recorders
    –100…0 °C
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 96,00 €
    96,00 €
    1 * 100 ST
       96,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Meetbereik
    Beschikbaarheid
    Price
  • For distant recorders
    –25…+25 °C
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 92,00 €
    92,00 €
    1 * 100 ST
       92,00 €