Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Verwisselbaar blok, Microcentrifugebuisjes van 0,5  ml, 30, 27 mm, 75×95×50 mm
Catalogus # 460-0049
Leverancier:   Cole-Parmer
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Catalogus # 460-0049
Leverancier:  Cole-Parmer
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Blocks for Dri-block® heaters, Techne® DB range
Verwisselbaar blok, Microcentrifugebuisjes van 0,5  ml, 30, 27 mm, 75×95×50 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
Ordering information: A wide variety of blocks are available, please enquire for details of more block options.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Aant. gaten:
    30
  • Omschrijving:
    Verwisselbaar blok
  • Seq:
    04
  • b×d×h:
    75×95×50 mm
  • Diepte:
    27 mm
  • Voor:
    Microcentrifugebuisjes van 0,5  ml