Drievoet houder voor uitloopbekers
Catalogus # 769-1150
Leverancier: Industrial Physics
Specificaties
- Omschrijving:Driepoot (260 mm)
- Seq:920
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
The spirit level is easy to balance thanks to the adjustable feet of the unit.
- Stainless steel ring and PVC legs
- Tripod stand with built-in spirit level
Suitable for all types of viscosity cups.