Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersie-uitloopbeker met handvat
Immersie-uitloopbeker met handvat
Immersie-uitloopbeker met handvat
Leverancier:  Industrial Physics
Certificaten
Immersie-uitloopbeker met handvat
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certificeringen: DIN 53211
Bestelinformatie: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Levering: Stand is not included.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 616-3412
  • 616-3413
  • 769-1144
  • 616-3414
  • 616-3415
  • 616-3417
  • Hoogte:
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • Volume:
  • 100 ml
  • 100 ml
  • 100 ml
  • 100 ml
  • 100 ml
  • 100 ml
  • Gewicht:
  • 176 - 179 g
  • 176 - 179 g
  • 176 - 179 g
  • 176 - 179 g
  • 176 - 179 g
  • 176 - 179 g
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Opening van de uitloopbeker
    Beschikbaarheid
    Price
  • 616-3412
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 1 ST
       157,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    616-3412
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
  • 616-3413
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 1 ST
       157,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    616-3413
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
  • 769-1144
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    4 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 153,00 €
    153,00 €
    1 * 1 ST
       153,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    769-1144
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
  • 616-3414
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 1 ST
       157,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    616-3414
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
  • 616-3415
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    6 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 1 ST
       157,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    616-3415
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
  • 616-3417
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 160,00 €
    160,00 €
    1 * 1 ST
       160,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    616-3417
    Hoogte
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Gewicht
    176 - 179 g
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 569,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 29,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Driepoot (260 mm)
    Driepoot (260 mm)
    769-1150
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 215,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 86,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 83,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.