Sample vials, trident vials
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Over dit artikel
Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
- Robust and economical, will withstand moderate temperature change
- Screw cap with foil coated insert for a better seal
- Easy handling
: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
18 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with PP screw cap. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
- Robust and economical, will withstand moderate temperature change
- Screw cap with foil coated insert for a better seal
- Easy handling
: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Product Family Options
With screw cap
Productinformatie
Without screw cap
Productinformatie
- CapaciteitØ×hInclusief dopBeschikbaarheidPrice
- MURRT101/V1Tall
- MURRT101/V2Tall
- MURRT101/V3Tall
- MURRT101/V4Tall
- MURRT101/V5Tall
- MURRT101/V7Tall
- MURRT102/V1Squat
- MURRT102/V3Squat
Screw caps
Productinformatie
- Catalogus #OmschrijvingVoorBeschikbaarheidPrice
- Black PP screw cap with foil-faced wads20 and 21 mm Ø vialsLog in voor beschikbaarheid1 * 264 ST70,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.