Bewaarbuizen, Nunc™
Over dit artikel
Vial van PPCO (PP copolymeer) met een hoge zuiverheid, PE-schroefdop. Uitstekend geschikt voor centrifuge en opslag van PCR-reagentia, restrictie-enzymen en andere diagnostische en biochemische reagentia of monsters. Beschikbaar in een formaat van 0,5 en 2,0 ml met mat schrijfveld; het formaat van 2,0 ml is tevens voorzien van een schaalverdeling bij 0,5 en 1,0 ml.
- Lekvrije schroefsluiting, zelfs zonder O-ring
- Sluiting is in één volledige draai te verwijderen, zodat de inhoud gemakkelijk toegankelijk is
Kan worden gecentrifugeerd tot max. 13000×g.
Te gebruiken bij temperaturen van −40 tot +95 °C.
Te gebruiken bij temperaturen van -40 tot +95 °C
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Vial van PPCO (PP copolymeer) met een hoge zuiverheid, PE-schroefdop. Uitstekend geschikt voor centrifuge en opslag van PCR-reagentia, restrictie-enzymen en andere diagnostische en biochemische reagentia of monsters. Beschikbaar in een formaat van 0,5 en 2,0 ml met mat schrijfveld; het formaat van 2,0 ml is tevens voorzien van een schaalverdeling bij 0,5 en 1,0 ml.
- Lekvrije schroefsluiting, zelfs zonder O-ring
- Sluiting is in één volledige draai te verwijderen, zodat de inhoud gemakkelijk toegankelijk is
Kan worden gecentrifugeerd tot max. 13000×g.
Te gebruiken bij temperaturen van −40 tot +95 °C.
Te gebruiken bij temperaturen van -40 tot +95 °C
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- 391-8348
- 391-7589
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- NAR Certificate of Retirement
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- CapaciteitØ×hInclusief dopBeschikbaarheidPrice
- 0,50 ml13×49 mmJaDiscontinued-Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.391-8348Environmentally PreferableMilieu certificering - 2,00 ml13×49 mmJaLog in voor beschikbaarheidLog in voor beschikbaarheid1 * 500 ST1 * 500 ST - 348,00 €348,00 €
Uitverkoop Geldig tot 30/06/2026
Uitverkoop Geldig tot 30/06/20261 * 500 ST348,00 €Specificaties:Lage impact op de fabricage More
Specifications
Cat. No.391-7589Environmentally PreferableLage impact op de fabricageMilieu certificeringNAR Certificate of RetirementLage impact op de fabricage
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.