Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
flesjes
VWR®, micro-inserts voor brede opening
VWR®, micro-inserts voor brede opening
VWR®, micro-inserts voor brede opening
Catalogus # 548-3006
Leverancier:
LA PHA PACK
Afbeelding vergroten
VWR®, micro-inserts voor brede opening
Catalogus # 548-3006
Leverancier:
LA PHA PACK
Specificaties
Inclusief dop:
Neen
Ø×h:
6×31 mm
Capaciteit:
0,10 ml
Kleur:
helder
Omschrijving:
Micro-inserts, 15 mm bovenkant
Seq:
03
VPE:
100
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Documentatie
Productdetails
Documentatie