Terugslagklep
229-3591
- Slangafmeting:7 mm ID
- VPE:1
DURAN®, borosilicate glass, clear. Prevent pressure loss or backflow. Simple design, cannot be dismantled.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Conische uiteinden zodat de slangen stevig vastzitten