Snijder voor capillairen
Catalog # 554-1104
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Specifications
- Omschrijving:Guillotine tubing cutter
- VPE:1
Specifications
About this item
Voor het snijden van PTFE-, tefzel-, PEEK- en andere polymeercapillairen.
Voor het snijden van PTFE-, tefzel-, PEEK- en andere polymeercapillairen.