Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen
Slangen
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Slangen
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Certificaten
Slangen
45 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PVC, transparant
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universal tubing for a wide range of applications. The preferred option where the flow of liquids has to be observed. Not suitable for operation under vacuum or pressure.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Product Family Options
Productinformatie
  • Buis int.Ø
    Wanddikte
    Buis ext.Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1,00 mm
    0,40 mm
    1,80 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 98,80 €
    98,80 €
    1 * 100 m
       98,80 €
  • 1,50 mm
    0,30 mm
    2,10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 80,70 €
    80,70 €
    1 * 100 m
       80,70 €
  • 2,00 mm
    0,50 mm
    3,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 135,00 €
    135,00 €
    1 * 100 m
       135,00 €
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 75,10 €
    75,10 €
    1 * 100 m
       75,10 €
  • 3,00 mm
    0,50 mm
    4,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 158,00 €
    158,00 €
    1 * 100 m
       158,00 €
  • 3,00 mm
    1,00 mm
    5,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 68,40 €
    68,40 €
    1 * 100 m
       68,40 €
  • 3,00 mm
    1,50 mm
    6,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 100 m
       136,00 €
  • 4,00 mm
    0,50 mm
    5,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 183,00 €
    183,00 €
    1 * 100 m
       183,00 €
  • 4,00 mm
    1,00 mm
    6,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 83,90 €
    83,90 €
    1 * 100 m
       83,90 €
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 271,00 €
    271,00 €
    1 * 100 m
       271,00 €
  • 4,00 mm
    2,00 mm
    8,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 201,00 €
    201,00 €
    1 * 100 m
       201,00 €
  • 5,00 mm
    1,00 mm
    7,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 100 m
       189,00 €
  • 5,00 mm
    1,50 mm
    8,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 194,00 €
    194,00 €
    1 * 100 m
       194,00 €
  • 5,00 mm
    2,00 mm
    9,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 256,00 €
    256,00 €
    1 * 100 m
       256,00 €
  • 6,00 mm
    1,00 mm
    8,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 302,00 €
    302,00 €
    1 * 100 m
       302,00 €
  • 6,00 mm
    1,50 mm
    9,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 188,00 €
    188,00 €
    1 * 100 m
       188,00 €
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 50 m
       167,00 €
  • 9,00 mm
    1,50 mm
    12,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 50 m
       125,00 €
  • 10,00 mm
    1,50 mm
    13,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 50 m
       167,00 €
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 191,00 €
    191,00 €
    1 * 50 m
       191,00 €
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 50 m
       312,00 €
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 312,00 €
    312,00 €
    1 * 50 m
       312,00 €
  • 12,00 mm
    1,50 mm
    15,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 203,00 €
    203,00 €
    1 * 50 m
       203,00 €
  • 12,00 mm
    2,00 mm
    16,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 228,00 €
    228,00 €
    1 * 50 m
       228,00 €
  • 12,00 mm
    3,00 mm
    18,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 50 m
       371,00 €
  • 13,00 mm
    2,00 mm
    17,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 275,00 €
    275,00 €
    1 * 50 m
       275,00 €
  • 13,00 mm
    3,00 mm
    19,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 383,00 €
    383,00 €
    1 * 50 m
       383,00 €
  • 15,00 mm
    2,00 mm
    19,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 322,00 €
    322,00 €
    1 * 50 m
       322,00 €
  • 16,00 mm
    2,00 mm
    20,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 286,00 €
    286,00 €
    1 * 50 m
       286,00 €
  • 19,00 mm
    4,00 mm
    27,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 859,00 €
    859,00 €
    1 * 50 m
       859,00 €
  • 20,00 mm
    3,00 mm
    26,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 526,00 €
    526,00 €
    1 * 50 m
       526,00 €
  • 22,00 mm
    3,00 mm
    28,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 572,00 €
    572,00 €
    1 * 50 m
       572,00 €
  • 25,00 mm
    4,00 mm
    34,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 17,70 €
    17,70 €
    1 * 1 m
       17,70 €
  • 30,00 mm
    4,50 mm
    39,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 m
    1 * 25 m - 592,00 €
    592,00 €
    1 * 25 m
       592,00 €
  • 35,00 mm
    5,00 mm
    45,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 1 m
       30,50 €
  • 40,00 mm
    5,00 mm
    50,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 34,30 €
    34,30 €
    1 * 1 m
       34,30 €
  • 18,00 mm
    2,50 mm
    23,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 532,00 €
    532,00 €
    1 * 50 m
       532,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 26 450,00 €
    26 450,00 €
    1 * 100 m
       26 450,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • 7,00 mm
    1,50 mm
    10,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 214,00 €
    214,00 €
    1 * 100 m
       214,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 100 m
       239,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 333,00 €
    333,00 €
    1 * 100 m
       333,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    Discontinued
  • 3,00 mm
    0,50 mm
    4,00 mm
    Discontinued
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    Discontinued
  • 7,00 mm
    2,00 mm
    11,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 3,20 €
    3,20 €
    1 * 1 m
       3,20 €
  • 8,00 mm
    1,00 mm
    10,00 mm
    Discontinued
  • 9,00 mm
    1,50 mm
    12,00 mm
    Discontinued
  • 9,00 mm
    2,00 mm
    13,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 4,20 €
    4,20 €
    1 * 1 m
       4,20 €
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    Discontinued
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 100 m
       239,00 €
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 265,00 €
    265,00 €
    1 * 100 m
       265,00 €