Orders LinkContactUsLinkComponent
Buizen
Buizen
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Buizen
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Certificaten
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Uit AR-glas.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Lengte: 500 mm.
Product Family Options
Productinformatie
  • Wanddikte
    Buis ext.Ø
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,9 mm
    4 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 21,00 €
    21,00 €
    1 * 10 ST
       21,00 €
  • 0,9 mm
    5 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 25,40 €
    25,40 €
    1 * 10 ST
       25,40 €
  • 0,9 mm
    6 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 22,80 €
    22,80 €
    1 * 10 ST
       22,80 €
  • 0,9 mm
    7 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 23,70 €
    23,70 €
    1 * 10 ST
       23,70 €
  • 0,9 mm
    8 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 22,70 €
    22,70 €
    1 * 10 ST
       22,70 €
  • 0,9 mm
    9 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 27,20 €
    27,20 €
    1 * 10 ST
       27,20 €
  • 0,9 mm
    10 mm
    500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 10 ST
       29,00 €