Reageerbuizen
0,6 ml, 40 mm, 6 mm, Round base plastic tubes, Polystyreen, Base tube, Niet steriel
Catalogus # SLINRT15
Leverancier: STERILIN
Ga naar:
Product Details & Documents
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic round base tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied non sterile. Not available in all geographic regions.
- Convenient alternative to glass tubes
- Suitable for samples ranging from 0,6 to 11 ml
Levering: Supplied clean and dust free.
Specificaties
- Ø uitw.:6 mm
- Steriliteit:Niet steriel
- Type:Base tube
- Capaciteit:0,6 ml
- Omschrijving:Round base plastic tubes
- Lengte:40 mm
- Materiaal:Polystyreen
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.