PCR-microbuizenstrips met vastgehechte dopstrip, 0,2 ml
211-3264
: Brand
- Capaciteit:0,2 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Strips van 8 PCR-buisjes met aangehechte strips van bolle doppen
- VPE:125
PP. Strips van 8 PCR-buizen van 0,2 ml met aanhangende strips met bolle doppen.
- Bolle doppen maken bediening met een hand mogelijk
- Gecertificeerd vrij van RNase, DNase en menselijk DNA
Kleur: helder
Colour: Clear