Microcentrifugeerbuisjes met schroefdop, 0,5/1,5/2,0 ml, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
PP, steriel of niet-steriel, conische bodem met of zonder staanrand.
- Easily perforated screw cap with extra long rim and O-ring to ensure effective, uniform closure for centrifugation
- The rims of the tubes and caps are ribbed for easier opening and closing with one hand
- Certified DNase-, RNase- and endotoxin-free
Bedoeld voor veel laboratoriumtoepassingen zoals het verzamelen, behandelen, centrifugeren, langdurig opslaan en transporteren van inhibitorenzymen of andere reagentia.
Volume: 0,5, 1,5 and 2,0 ml.
Max. RCF: 20000×g.
Delivery: Niet-steriele microbuizen worden geleverd met losse schroefdoppen en O-ringen; steriele microbuizen worden geleverd met, aangebrachte schroefdoppen (niet aanhangend) en bevatten O-ringen. Zakken met 500 buisjes met afzonderlijk gekleurde doppen zijn op verzoek leverbaar.
Packaging: Transparante microbuizen worden geleverd in dozen van 500 stuks; microbuizen in assortimentsverpakking worden geleverd in dozen van 10 zakken, 50 buisjes.
Replacement caps without O-ring
Product Information
Frequently Bought Together