Veiligheidsmes, SECUNORM MULTISAFE
53×19×0,63 mm, 142 mm
233-0196
Trapeziummesje, handgreep gemaakt van massief gegoten zink.
- Volledig metalen behuizing: Zeer robuust en schuurbestendig
- Vervangbaar mesje (gereedschap nodig)
- Met geveerde terugtrekking van het mesje en schuifregelaar aan de bovenkant
- Gemonteerd trapeziummesje met breed snijvlak
- Het tweevoudig snijvlak verdubbelt de gebruikstijd van het mesje - en vermindert uw energieverbruik
Veiligheidsmes voor zware werkzaamheden voor links- en rechtshandigen. Het geveerd terugtreksysteem van het mesje is ontworpen om te reageren op elke ongecontroleerde beweging wanneer de duimschuifregelaar niet vooruitgeschoven is. Ideaal voor het snijden van tape, kunststof, karton, textiel, rubber, PVC en leer.
TÜV approved
: TÜV-goedgekeurd
- Totale lengte:142 mm
- Lemmet:53×19×0,63 mm
Accessories
- OmschrijvingMateriaalDikte
- OmschrijvingTotale lengteKleur
- OmschrijvingMateriaalDikte
- 233-0192Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tipsStaal0,63 mm1 * 10 ST - 6,90 €
- OmschrijvingTotale lengteKleur
- 223-0115Kleine riemholster, kunststof, voor compacte veiligheidsmessen (SECUNORM MULTISAFE/MULTISET/PROFI/PROFI LIGHT/PROFI25/PROFI40)104 mmblauw1 * 1 ST - 6,90 €