Druppelplaat
8, Plaat voor proefkleuringen, Ø: 15 mm
Catalogus # 631-9132
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PS. Deze dunne plaat is geschikt voor kleuringen.
W×D: 95×57 mm
Kleur: Helder
Specificaties
- Aant. wells:8
- Omschrijving:Plaat voor proefkleuringen
- Afmeting opening:Ø: 15 mm