Druppelplaat
3, Ø×H: 21×7 mm, wit
631-9143
: KARTELL
This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
- Suitable for colorimetric tests
Colour: white
W×D: 28×85 mm.
b×l: 28×85 mm
Colour: White
- Aant. wells:3
- Kleur:wit
- Afmeting opening:Ø×H: 21×7 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.