Thermometerhouder
Thermometerhouder, 14.9 cm, 21.3 cm
620-0099
PP, wit. Slaat tot 25 thermometers op.
- Supports thermometers vertically
- Minimises any risk of breakage
- Clearly organises your storage
- Rapid access to the thermometers
- Breedte:21.3 cm
- Omschrijving:Thermometerhouder
- Lengte:14.9 cm