VWR®, Precisiethermometers
À propos de cet article
Durac Plus precisiethermometers zijn gemaakt met permanent gesmolten markeringen en fractionele graden om precisie te bieden en nauwkeurigheid te garanderen.
- Kwikvrij, bevat blauwe organische vloeistof tegen loodvrij wit achterglas
- Individueel geserialiseerd
Ideaal voor gebruik in chemische laboratoria, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, voedsel- en drankverwerking, petrochemische laboratoria, farmaceutische/medische industrie, productie, zuivelfabrieken, brouwerijen en distilleerderijen.
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Traceerbaar naar NIST.
Livraison: Bevat meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid.
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Durac Plus precisiethermometers zijn gemaakt met permanent gesmolten markeringen en fractionele graden om precisie te bieden en nauwkeurigheid te garanderen.
- Kwikvrij, bevat blauwe organische vloeistof tegen loodvrij wit achterglas
- Individueel geserialiseerd
Ideaal voor gebruik in chemische laboratoria, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, voedsel- en drankverwerking, petrochemische laboratoria, farmaceutische/medische industrie, productie, zuivelfabrieken, brouwerijen en distilleerderijen.
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Traceerbaar naar NIST.
Livraison: Bevat meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotAT-VWR Thermometer FAQs
Fiche technique
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Documentation produit
Product Family Options
Informations sur le produit
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.