ContactUsLinkComponent
VWR®, Bimetaal Min./Max. Thermometer
VWR®, Bimetaal Min./Max. Thermometer
  620-0920
undefined
VWR®, Bimetaal Min./Max. Thermometer
  620-0920
  • Juistheid:
    ±1,0 °C
  • Indeling:
    1,0 °C
  • VPE:
    1
  • Meetbereik:
    −30…+60 °C
Deze maximum-/minimumthermometer geeft de huidige temperatuur weer en registreert de maximum- en minimumtemperaturen die zijn bereikt sinds de laatste reset. Het beschikt over kleurgecodeerde dubbele schalen op een witte achtergrond en een resetknop voor snelle, meerdere metingen. Kan worden gebruikt in vochtige of natte omgevingen, waaronder kassen, monstervoorbereidingsruimtes en waterbehandelingsfaciliteiten.
  • Drie verschillende pijlen
  • Vrijstaand of aan de muur te monteren
B×H: 230×200 mm