Afdichtingstape
Sealing tape, 12,0 mm
Catalog # 291-0041
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE-tape voor het afdichten van voegen en schroefdraad. Dikte: 0,1 mm.
- Bestand tegen temperaturen tussen −200 en +250 °C
- Hoge chemische bestendigheid
Lengte: 12,0 m
Kleur: wit
Specifications
- Breedte:12,0 mm
- Omschrijving:Sealing tape