Orders LinkContactUsLinkComponent
Verpakkingstapes
Verpakkingstapes
Leverancier:   3M
Verpakkingstapes
Leverancier:  3M
Certificaten
Verpakkingstapes
Verpakkingstapes
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Universeel plakband voor verpakken, vastzetten en labelen.
  • Uitstekende vochtbestendigheid
  • Gemakkelijk te scheuren tijdens gebruik
  • PE-coating
Lengte: 50,0 m
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Breedte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 819-1410
    Stoffen plakband
    Stoffen plakband
    wit
    25,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 20,60 €
    20,60 €
    1 * 1 ROU
       20,60 €
  • 819-1411
    Stoffen plakband
    Stoffen plakband
    zilver
    50,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 41,10 €
    41,10 €
    1 * 1 ROU
       41,10 €