Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom tapes
Cleanroom tapes
Leverancier:   ULTRATAPE
Cleanroom tapes
Leverancier:  ULTRATAPE
Certificaten
Cleanroom tapes
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These tapes are made of polyolefin with acrylic adhesive.
  • Ultra low outgassing
  • Low sulfur, low halogen and low heavy metal
  • Adhere lightly to plastics for easy removal
  • Leaves no residue and particulates
Ideaal voor zowel constructiewerkzaamheden als werkzaamheden tijdens het proces. Tevens handig voor sealbags, waferhouders, algemeen gebruik en licht constructiewerk.
Length: 54,8 m
Kleur: wit
Product Family Options
Productinformatie
  • Breedte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 817-0072
    Cleanroom tape
    Cleanroom tape
    50,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ROU
    1 * 3 ROU - 469,00 €
    469,00 €
    1 * 3 ROU
       469,00 €
  • 817-0073
    Cleanroom tape
    Cleanroom tape
    76,2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ROU
    1 * 2 ROU - 180,00 €
    180,00 €
    1 * 2 ROU
       180,00 €
  • 112-1186
    Cleanroom tape
    Cleanroom tape
    25,4 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ROU
    1 * 6 ROU - 81,20 €
    81,20 €
    1 * 6 ROU
       81,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.