Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini-gecomprimeerde ESD-wattenstaafjes, PE/PU, 89 mm
Catalogus # TEXWTX750E
New Product
Irregular Voltage
Leverancier: Texwipe
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Catalogus # TEXWTX750E
Leverancier: Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Ga naar:
Product Details & Documents
Gewassen, open cel CleanFoam-kop is zeer stevig en heeft een gepunt uiteinde.
- Stat-Rite-handgreep met beperkte contaminatie, neemt op een veilige manier elektrische ladingen op zonder bijkomende contaminatie
- Wisserstaafje draagt de ESD-veiligheidsstempel
Voor het reinigen van kleine gebieden met gleuven en groeven.
Packaging: Zak-in-zak verpakt.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Omschrijving:Mini-gecomprimeerde ESD-wattenstaafjes
- Lengte:89 mm
- Seq:2
- Staafje/Kop:PE/PU
- Breedte kop:3,5 mm
- Cat. No.:TEXWTX750E
- Vorm kop:Puntig
- Breedte handgreep:3 mm
- Lengte handgreep:79 mm
- Lengte kop:10 mm