Wattenstaafjes,Micro CleanFoam®
Product Details & Documents
PU-schuimkop is met oplosmiddel gewassen om niet-vluchtig residu sterk te verminderen.
- Very low particle generation
- Swab incorporates a flexible paddle
- Excellent sorbency and good chemical resistance
Uitstekend wattenstaafje voor het reinigen van zeer kleine delen van onderdelen en samenstellingen met oplosmiddelen zoals IPA, het aanbrengen van smeermiddelen en andere vloeistoffen en het verwijderen van overtollige materialen.
Emballage: Verwerkt in een cleanroom omgeving. Zak-in-zak verpakt.
Attention: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Lengte:70 mm
- Seq:2
- Breedte kop:3,2 mm
- Cat. No.:TEXWTX757B
- Breedte handgreep:2,2 mm
- Lengte handgreep:60 mm
- Lengte kop:10 mm
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.